Learn More
Solución de ácido acético, 0,5 M, Honeywell™
Código de producto. 15634130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
15634130 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 15634130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342551L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 0,5 M de CH3COOH (0,5 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Fórmula lineal CH3CO2H
Número MDL MFCD00036152
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentración 0.5M.
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 1 l