Learn More
Ácido acético, sal sódica trihidratada, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| Punto de fusión | de 58,0 °C |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | CH3COONa·3 H2O |
| Índice Merck | 15, 8709 |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08 |
| Grado | HPLC |
RU– Solo para uso en investigación