Learn More
Ácido acético, sal sódica trihidratada, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11904911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11904911 250 g 250 g
11994901 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904911 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 446202500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.08
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC acetato de sodio, trihidrato
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Punto de fusión 58.0°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3COONa·3 H2O
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 762 g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/19 mL alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Grado HPLC
RU– Solo para uso en investigación