Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607771 25 g Frasco de plástico 25 GR
10423561 1kg Frasco de plástico 1 KG
13448578 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.55€
    23.00€ / 25 g
    Ahorro 1.55€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH De 7,5 a 9,2 (sol. 5 % a 25 °C)
Punto de fusión de 58,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubilidad en agua:762 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/19 ml de alcohol
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS