Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10206800 500g Frasco de plástico 500 GR
10462791 1kg Frasco de plástico 1 KG
10236750 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    38.60€ / 500 g
    Ahorro 2.60€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Nombre de nota p.a.
pH De 7,5 a 9,0 (5 % a 20 °C)
Punto de fusión de 58,0 °C
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Índice Merck 15, 8709
Información de solubilidad Solubilidad en agua:762 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/19 ml de alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica