Learn More
Ácido acético, sal de sodio, 99 %, para HPLC, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, sodium salt |
| Punto de fusión | 324.0°C |
| Temperatura de inflamación | >250°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CH3CO2Na |
| Cantidad | 50 g |
| Índice Merck | 15,8709 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Nombre IUPAC | sodio;acetato |
| Mostrar más |