Learn More
Ácido acético, sal sódica, 99 %, para bioquímica, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12347093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12347093 250g Frasco de plástico 250 GR
12337093 1kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12347093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    36.10€ / 250 g
    Ahorro 2.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC acetato de sodio
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifications
Absorbancia (C = 0,1 M, agua), (C = 0,1 M, agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 260 nm, 0,01 máx. a 280 nm
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt
Punto de fusión de 324,0 °C
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación >250 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CO2Na
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).Otras solubilidades: ligeramente soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica