Learn More
Ácido acético, Puriss. P.a., reactivo ACS, React. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,8%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
| Fórmula lineal | CH3CO2H |
| Número UN | UN2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.8% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Densidad | 1,049 g/ml a 25 °C |
| Cantidad | 30kg |
| Límite de explosión | 16% a 15 °C (92 °F), 4% a 33 °C (59 °F) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.