Learn More
Ácido acético, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8%, Solstice
Código de producto. 15653920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
30kg
4 x 2.5L
60kg
6 x 1 L
6 x 1 l
200L.
Envase:
Balde de plástico
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
200 litros
30 Kg
5 litros
60 Kg
paquete de 4
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15653920 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
15643920 1 l Frasco de vidrio 1 litro
15633920 1 l Frasco de plástico 1 litro
15663920 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15613930 5L. Frasco de plástico 5 litros
15643930 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15633930 6 x 1 l Frasco de plástico paquete de 6
15603930 4 x 2.5L Frasco de vidrio paquete de 4
15693920 4 x 2.5L Frasco de plástico paquete de 4
15683920 30kg Balde de plástico 30 Kg
15623930 60kg Balde de plástico 60 Kg
15673920 200L. Tambor de polietileno 200 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15653920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 332092.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    21.41€ / 2.5 litros
    Ahorro 133.59€
    86% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Densidad 1,049 g/ml a 25 °C
Cantidad 2,5 l
Límite de explosión 16% a 15 °C (92 °F), 4% a 33 °C (59 °F)
Temperatura de inflamación 40 ° °C
Punto de ignición 800 °F
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CO2H
Densidad del vapor 2,07 (frente a aire)
Número UN UN2789
Beilstein 506007
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,05g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.