Learn More
Ácido acético, sal de potasio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 KG
5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10227363 5 kg 5 KG
10328500 100 g 100 GR
10606042 1 kg 1 KG
10474985 25 kg 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10227363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, potassium salt
Punto de fusión 292.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino granular
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Temperatura de inflamación >250°C
Índice Merck 15,7726
Información de solubilidad Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico