Learn More
Ácido acético, sal de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10338640 500g Frasco de plástico 500 GR
10072830 1kg Frasco de plástico 1 KG
10177303 5kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10338640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    53.00€ / 500 g
    Ahorro 3.55€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, potassium salt
Nombre de nota For analysis ACS
pH De 7,5 a 8,5 (sol. 5 % a 20 °C)
Punto de fusión de 292,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación >250 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo granular
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Índice Merck 15, 7726
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2694 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica