Learn More
Éster octílico del ácido acético, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Acid-Octyl Ester |
| CAS | 112-14-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetic Acid-Octyl Ester |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de octilo |
| Mostrar más |