Learn More
Éster nonílico del ácido acético, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Acid-Nonyl Ester |
| CAS | 143-13-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetic Acid-Nonyl Ester |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C11 H22 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Nonyl alcohol, acetate (6CI), 1-Acetoxynonane, 1-Nonyl acetate, Acetic acid n-nonyl ester, n-Nonanyl acetate, n-Nonyl acetate, n-Nonyl ethanoate, Nonanol acetate, Nonyl acetate, NSC 82356, Pelargonyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de nonilo |
| Mostrar más |