Learn More
Éster metílico del ácido acético 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310400 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310400 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10016300ME1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Nombres de analitos o componentes Methyl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H6 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl Acetate, Acetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de metilo
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 74.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,0368 g/mol