Learn More
Ácido acético, grado LC/MS, Thermo Scientific
Código de producto. 30280949 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280949 50 mL 50 ml
30280968 1 mL 1 ml
30280957 10 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280949 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001130050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Peso molecular (g/mol) 60.05 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Cantidad 50 mL
CAS 64-19-7
Envase Frasco de polietileno
Porcentaje de pureza 99.70%
Grado LC-MS