Learn More
Éster isopropílico del ácido acético, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid-isopropyl ester |
| CAS | 108-21-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetic acid-isopropyl ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de propan-2-il |
| Mostrar más |