Learn More
Éster isobutilico del ácido acético 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314561 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314561 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10016100AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Nombres de analitos o componentes Isobutyl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H12 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)COC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de 2-metilpropilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,0837 g/mol