Learn More
Ácido acético glacial, puro, para titulaciones no acuosas, Fisher Chemical
Product Code. 10375020 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
Unit Size:
2.50 LT
Product Code. Cantidad Unit Size
10375020 2.5 l 2.50 LT
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10375020 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0420/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    107.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 30.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
pH 2.5
CAS 64-19-7
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,05g/mol
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2.1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.