Learn More
Ácido acético glacial, puro, sin aldehído, Fisher Chemical
Código de producto. 10620131 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10620131 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10620131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0430/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 2.5
CAS 64-19-7
Punto de fusión 16°C
Punto de ebullición 117°C
Color Incolora
Fórmula molecular C2H4O2
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nombre IUPAC ácido acético
Peso molecular (g/mol) 60.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2.1
Presión de vapor 1.52kPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.