Learn More
Ácido acético glacial (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. 11994891 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL.
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
500 ML
Envase:
Frasco de FEP
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad Envase
11994891 250 mL 250 ML -
11904901 500mL. 500 ML Frasco de FEP
11984891 1 l 1 LT -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994891 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A465250
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2,5
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,05g/mol