Learn More
Ácido acético glacial (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. 11984891 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL.
1 l
Pakningsstørrelse:
1 LT
250 ML
500 ML
Envase:
Frasco de FEP
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse Envase
11984891 1 l 1 LT -
11994891 250 mL 250 ML -
11904901 500mL. 500 ML Frasco de FEP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11984891 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A4651
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Se alle kampagner
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Tekniske data
pH 2,5
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2,1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,05g/mol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.