Learn More
Ácido acético glacial, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10384970 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10384970 1 l Frasco de plástico de HDPE 1 LT
11463473 500 ml Frasco de plástico de HDPE 500 ML
10394970 2.5 l Frasco de plástico de HDPE 2.50 LT
10050000 25L. Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10384970 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0360/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    55.90€ / 1 litros
    Ahorro 32.50€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C2H4O2, número CAS-64-19-7, 2,5 l, 117 grados C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 grados C, 36152, frasco de plástico HDPE, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
pH 2.5
Punto de fusión de 16 °C
Punto de ebullición de 117 °C
Color Incolora
Cantidad 1 l
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Densidad del vapor 2.1
Presión de vapor 1,52 kPa a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid