Learn More
Ácido acético, glacial, ACS, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
2L.
4 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
2000 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485160 4 x 500 ml 2000 ml
11393358 100 ml 100 ml
11475160 500 mL 500 ml
13572310 2L. 2 litros
11303368 2L. 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11485160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036289.AY
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Nombre de nota Glacial
pH 2,5
Punto de fusión de 16,6 °C
Punto de ebullición de 118,1 °C
Densidad 1.049 g/mL
Cantidad 4 x 500 ml
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Olor Punzante
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3721
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, glacial
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid