Learn More
Ácido acético, glacial, ACS, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
2L.
4 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
2000 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475160 500 mL 500 ml
11393358 100 ml 100 ml
11485160 4 x 500 ml 2000 ml
13572310 2L. 2 litros
11303368 2L. 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11475160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036289.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    42.65€ / 500 ml
    Ahorro 6.85€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Glacial
Punto de fusión 16.6°C
Punto de ebullición 118.1°C
Densidad 1.049
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3721
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Número UN 2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, glacial
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid