Learn More
Ácido acético, glacial 99-100 %, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10666821 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666821 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15578364 1 L Frasco de plástico 1 litro
10371411 2,5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666821 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 6052.1000
Excede las especificaciones ACS
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Color Máx. 10 (APHA)
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.7%
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 0,001% máx.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic Acid, Glacial
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid