Learn More
Ácido acético-d4 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid-D4 |
| CAS | 1186-52-3 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | deuterio 2,2,2-trideuterioacetate |
| Peso molecular (g/mol) | 64.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64,0462 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química |