Learn More
Ácido acético-d, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16388206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
16388206 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 16388206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464150250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-d
Densidad 1.0700 g/mL
Temperatura de inflamación de 40 °C
Índice de refracción 1,3715
Gravedad específica 1,07
Cantidad 25 mL
CAS 758-12-3
Punto de fusión De 15,0 °C a 16,0 °C
Punto de ebullición De 116,0 °C a 117,0 °C
Fórmula molecular C2H3O2
Fórmula lineal CH3CO2D
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato
Peso molecular (g/mol) 59.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.06
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid-d, for NMR, 99.5 atom % D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic [2H]acid