Learn More
Ácido acético d, para RMN, 98 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732781 250g Frasco de vidrio 250 GR
10583911 50g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10732781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166202500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 758-12-3 | C2H4O2 | 61.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 758-12-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 61.058
Número MDL MFCD00051050
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Sinónimo acetic acid-d, acetic acid-d1, monodeuteroacetic acid, acetic 2h acid, acetic acid-od, o-2h acetic acid, mono-deuteroacetic acid, ch3cood
PubChem CID 2723902
Nombre IUPAC acetato de deuterio
SMILES CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98 atom % D
Densidad 1.0500g/mL
Deuterio (D) 97,5% mín
Temperatura de inflamación de 40 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,3715
Gravedad específica 1,05
Agua 0,4% máx. (culombimétrico)
Cantidad 250g
Punto de fusión De 15,0 °C a 16,0 °C
Punto de ebullición De 116,0 °C a 117,0 °C
Fórmula lineal CH3CO2D
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.