Learn More
Ácido acético d4, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367928 10g 10 g
11357928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036469.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186-52-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 64.08
Número MDL MFCD00051051
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Sinónimo acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-d4
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.12 g/mL
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Olor Punzante, provoca lagrimeo
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 10g
Punto de fusión de 17 °C
Punto de ebullición de 118 °C
Número UN UN2789
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and ether.
Nombre IUPAC Ácido (²H₃)etano(²H)oico
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.08
Porcentaje de pureza 99.5%