Learn More
Concentrado de ácido sulfúrico, para solución estándar de 1 l, CH3COOH 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid concentrate |
| Fórmula lineal | CH3CO2H |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 506007 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
| Cantidad | 1 pieza |
| Envase | Ampolla |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid concentrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid