Learn More
Ácido acético, sal de amonio d7, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-6827184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10784745 1 g 1 g
10316454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425860010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194787-05-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 84.126
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Sinónimo ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1
PubChem CID 51341917
SMILES CC(=O)O.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt-d7
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fórmula lineal CD3CO2ND4
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, ammonium salt-d7
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.