Learn More
Ácido acético, sal de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, ammonium salt |
| Punto de fusión | 114.0°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | 136°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Tambor de plástico |
| Fórmula lineal | CH3CO2NH4 |
| Cantidad | 10 kg |
| Beilstein | 02,96 |
| Mostrar más |