Learn More
Ácido acético, sal de amonio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722021 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10103950 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11924901 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169880010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.08
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt
Punto de fusión 114.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 136°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Índice Merck 15,492
Información de solubilidad Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Cristales adherentes