Learn More
Ácido acético, sal de amonio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772641 1kg Frasco de plástico 1 KG
10543961 500g Frasco de plástico 500 GR
10474795 5kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50€
    80.65€ / 1 Kg
    Ahorro 11.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt
Nombre de nota Anhydrous
pH De 6,5 a 7,5 (sol. 5 % a 20 °C)
Punto de fusión de 114,0 °C
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Índice Merck 15, 492
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1480 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, ligeramente soluble en acetona, en metanol:7,89 g/100 ml (15 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación de 136 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o cristales