Learn More
Ácido acético, sal de amonio, +98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, ammonium salt |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| pH | De 6,5 a 7,5 (sol. 5 % a 20 °C) |
| Punto de fusión | de 114,0 °C |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500g |
| Temperatura de inflamación | de 136 °C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mehr anzeigen |