Learn More
Ácido acético, sal de amonio, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2 KG
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351691 25 g Frasco de plástico 25 GR
10712222 500 g Frasco de plástico 500 GR
10494701 2 kg Frasco de plástico 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10351691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10€
    38.90€ / 25 g
    Ahorro 1.20€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.08
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt
Punto de fusión 114.0°C
Color Blanco
% mín. CAS 97.0
pH 6.7 to 7.3 (5% soln. at 25°C)
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 136°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.01% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Densidad 1.07
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Índice Merck 15, 492
Información de solubilidad Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS