Learn More
Ácido acético, 99,8 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677112 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10336600 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10721974 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Absorbancia (puro), (puro) a 0 nm, 0,02 máx. a 280 nm, 0,1 máx. a 260 nm
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota For biochemistry
Punto de fusión 16,0°C a 16,5°C
Punto de ebullición 117,0°C a 118,0°C
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal CH3COOH
Número UN 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con alcohol, glicerol, éter y tetracloruro de carbono, prácticamente insoluble en disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Bioquímica
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación de 40 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3700 a 1,3730
Gravedad específica 1,048
Presión de vapor Presión de vapor:1,52 kPa a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid