Learn More
Ácido acético, 99,6%, para análisis
Código de producto. 10470721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10470721 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10460721 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10702964 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10470721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295320025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Punto de fusión 16,0°C a 16,5°C
Punto de ebullición 117,0°C a 118,0°C
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula lineal CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con alcohol, glicerol, éter y tetracloruro de carbono, prácticamente insoluble en disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Analítica
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 2,5 l
Temperatura de inflamación de 40 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3700 a 1,3730
Residuos después de la evaporación 0,001 % máx.
Gravedad específica 1,048
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación