Learn More
Ácido acético, 99,6%, para análisis
Código de producto. 10460721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460721 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10470721 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10702964 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10460721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.25€
    48.30€ / 1 litros
    Ahorro 3.95€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Punto de fusión 16,0°C a 16,5°C
Punto de ebullición 117,0°C a 118,0°C
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación de 40 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3700 a 1,3730
Residuos después de la evaporación 0,001 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Gravedad específica 1,048
Fórmula lineal CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con alcohol, glicerol, éter y tetracloruro de carbono, prácticamente insoluble en disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Analítica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación