Learn More
Ácido acético, del 99 al 100 %, Chem Lab™
Código de producto. 11935039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Tamaño de la unidad:
5 litros
11935039 5L. 5 litros
1 options
Código de producto. 11935039 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0106.5000
Especificaciones
pH <2
Punto de fusión de 17 °C
Color Incolora
Porcentaje de pureza 99 to 100%
Densidad 1.05g/mL
Cantidad 5L.
Olor Específico
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid 99-100%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid