Learn More
Éster 3-buten-1-ílico del ácido acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Acid 3-Buten-1-yl Ester |
| CAS | 1576-84-7 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Acetate-3-buten-1-ol, 1-Acetoxy-3-butene, 2-Vinylethyl Acetate, 3-Butenyl Acetate, 4-Acetoxy-1-butene, NSC 157648, 3-Buten-1-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCC=C |
| Nombre IUPAC | acetato de but-3-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |