Learn More
Éster 2-metilbutílico del ácido acético, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester |
| CAS | 624-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C7 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester, 1-Butanol, 2-methyl-, acetate (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Methyl-1-butyl acetate, 2-Methylbutanol acetate, 2-Methylbutyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-metilbutilo |
| Mostrar más |