Learn More
Ácido acético-2-13C, TRC
Código de producto. 30179223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179223 1 g 1 g
30178978 250 mg 250 miligramos
30178966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1676411G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1563-80-0
Fórmula molecular C13CH4O2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Sinónimo [2-13C]Acetic Acid;
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES [13CH3]C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid-2-13C
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0245