Learn More
Ácido acético-2-13C-2,2,2-d3, TRC
Código de producto. 30179308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179308 250 mg 250 miligramos
30179313 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA167644250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79562-15-5
Fórmula molecular C13CHD3O2
Peso molecular (g/mol) 64.06
Sinónimo Aci-Jel-2-13C,d3, E 260-2-13C,d3, Ethanoic Acid-2-13C,d3, Ethanoic Acid-2-13C,d3 Monomer, Ethylic Acid-2-13C,d3, Glacial Acetic-2-13C,d3 Acid, Methanecarboxylic Acid-2-13C,d3, NSC 111201-2-13C,d3, NSC 112209-2-13C,d3, NSC 115870-2-13C,d3, NSC 127175-2-13C,d3, NSC 132953-2-13C,d3, NSC 406306-2-13C,d3, Vinegar Acid-2-13C,d3;
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-trideuterioacético
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid-2-13C-2,2,2-d3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.0433