Learn More
Ácido acético, 1 M (1 N ≈6 %), puro, listo para su uso
Código de producto. 10040180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10040180 2.5 l Frasco de plástico de HDPE 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10040180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/0550/17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026