Learn More
Ácido acético-1-13C, TRC
Código de producto. 30179264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179264 50 mg 50 miligramos
30179173 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA14503050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1563-79-7
Fórmula molecular C13CH4O2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Sinónimo Acetic-1-13C acid (6CI,7CI,8CI,9CI), Acetic acid-1-13C, Acetic acid 1-13C, [1-13C]Acetic acid
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES C[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-1-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0245