Learn More
Aceclofenaco acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Aceclofenac |
| CAS | 1215709-75-3 |
| Fórmula molecular | C18 H15 Cl2 N O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 2-(carboxymethoxy)-2-oxoethyl ester (ACI), 2-(Carboxymethoxy)-2-oxoethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacetil]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 412.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.0276 |