Learn More
Ácido acético-2,2,2-d3, TRC
Código de producto. 30179285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179285 500 mg 500 miligramos
30179100 100 mg 100 miligramos
30179206 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA167646500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-02-3
Fórmula molecular C2 D3 H O2
Peso molecular (g/mol) 63.07
Sinónimo Acetic Acid 2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterioacetic acid, Acetic acid-d3, d3-Acetic acid, Trideuterioacetic acid, Acetic-d3 acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI)
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-trideuterioacético
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic-2,2,2-d3 Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.04