Learn More
Ácido acético-2,2,2-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acetic-2,2,2-d3 Acid |
| CAS | 1112-02-3 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic Acid 2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterioacetic acid, Acetic acid-d3, d3-Acetic acid, Trideuterioacetic acid, Acetic-d3 acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,2-trideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 63.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.04 g/mol |
| Show More |