Learn More
Acetidracida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294550 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162890 100 g Frasco de vidrio 100 g
10135203 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    42.65€ / 25 g
    Ahorro 5.45€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-57-1
Fórmula molecular C2H6N2O
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD00007610
Clave InChI OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
Nombre IUPAC acetohidrazida
SMILES CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acethydrazide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 60.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 129.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Pérdida por secado Balance (50°C, 3 Hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (on dry substance)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02,191
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Trozos y cristales húmedos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acethydrazide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.